Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest.
Marke:  Thermo Scientific™ 3665-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10747211
  • 22.05 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den großzügigen Ausgießöffnungen an Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Graduierten Flaschen lassen sich Flüssigkeiten problemlos dispensieren. Diese klaren Zylinder aus Polymethylpenten weisen eine gute chemische und stoßfeste Beständigkeit auf und verfügen über gut ablesbare Graduierungen, die nicht abgerieben werden.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig, bruchsicher und nicht benetzbar
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert und ermöglicht dadurch genaue Messungen.
  • Gute Temperaturbeständigkeit bis +135 °C (275 °F)
  • Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Haltbarkeit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Messzylinder Economy PMP 1000 ml
für Inhalt
62,5 mm
Rund
3,13 in.
Rund
431,8 mm
PMP (Polymethylpenten)
6
2,46 in.
10 ml
79,5 mm
Labore
17 in.
Messzylinder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421633 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/02/2025 Catalog Number3665-1000
Chargennummer1418047 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2025 Catalog Number3665-1000
Chargennummer1351900 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3665-1000
Chargennummer1413409 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2024 Catalog Number3665-1000
Chargennummer1408825 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/08/2024 Catalog Number3665-1000
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP > 1000mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.