Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Steril, Schrumpffolienverpackungen
GREENER_CHOICE
Schützen Sie sich vor Undichtigkeiten, Bruch und Kontamination mit PETG-Serumfläschchen mit Bördeloberfläche. Diese Fläschchen sind leichter als Glas und eignen sich für Stopfen und Kappen.
402.13 CHF - 1387.02 CHF
Spezifikation
Beschreibung Serumfläschchen
Farbe Durchsichtig
Material PETG
Sterilität Steril
Produktlinie Nalgene
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10282473
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342030-0003
3 mL 13 mm
1387.02 CHF
3451 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
10292853
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342030-0005
5 ml 20 mm
845.15 CHF
1932 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10202863
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342030-0010
10 ml 20 mm
616.03 CHF
1260 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10632824
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342030-0020
20 ml 20 mm
402.13 CHF
612 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
  • PETG
  • Nicht zytotoxisch
  • Pyrogenfrei
  • In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
  • Konform mit US-Norm USP Klasse VI
  • Steril bis zu einem SAL-Wert von 10-6
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Stopfen und Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Serumfläschchen
PETG
Nalgene
ISO 13485:2016
Stopfen, Kappe
Durchsichtig
Steril
Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang)
Serumfläschchen
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Steril, Schrumpffolienverpackungen