Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Steril, Schrumpffolienverpackungen
GREENER_CHOICE
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Brand:  Thermo Scientific™ 342030-0005
 View more versions of this product
Product Code. 10292853
  • 852.00 CHF / 1932 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Eigenschaften:
  • PETG
  • Nicht zytotoxisch
  • Nicht-pyrogenisch
  • In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
  • Konform mit US-Norm USP Klasse VI
  • Sterilitätsgrad von 10-6SAL
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Stopfen und Kappen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Serumfläschchen
Durchsichtig
PETG
5 ml
276
Nalgene
Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang)
1932 Kartons, 276 Pk.
Serumfläschchen
Stopfen, Kappe
13 mm
22 mm
Steril
1932
1/6 oz.
5 mL
40 mm
ISO 13485:2016
20 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.