Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Steril, Schrumpffolienverpackungen
Schützen Sie sich vor Undichtigkeiten, Bruch und Kontamination mit PETG-Serumfläschchen mit Bördeloberfläche. Diese Fläschchen sind leichter als Glas und eignen sich für Stopfen und Kappen.
Marke: Thermo Scientific™ 342030-0003
1373.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Eigenschaften:
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogenisch
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Stopfen und Kappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Serumfläschchen | |
Durchsichtig | |
PETG | |
3 mL | |
493 | |
Nalgene | |
Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang) | |
3451 Kartons, 493 Pk. | |
Serumfläschchen | |
Stopfen, Kappe |
7 mm | |
17 mm | |
Steril | |
3451 | |
1/10 oz. | |
3 mL | |
37 mm | |
ISO 13485:2016 | |
13 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1397534 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342030-0003 |
1386241 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342030-0003 |
1397534 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 342030-0003 |
1386241 | Konformitätsbescheinigung | 06/06/2023 | 342030-0003 |
1299020 | Konformitätsbescheinigung | 14/06/2021 | 342030-0003 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.