Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Steril, Schrumpffolienverpackungen
GREENER_CHOICE
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 342030-0020
388.19 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10632824
  • 414.00 CHF / 612 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Eigenschaften:
  • PETG
  • Nicht zytotoxisch
  • Nicht-pyrogenisch
  • In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
  • Konform mit US-Norm USP Klasse VI
  • Sterilitätsgrad von 10-6SAL
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Stopfen und Kappen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Serumfläschchen
Durchsichtig
PETG
20 ml
153
Nalgene
Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang)
612 Kartons, 153 Pk.
Serumfläschchen
Stopfen, Kappe
13 mm
30 mm
Steril
612
2/3 oz.
20 mL
58 mm
ISO 13485:2016
20 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.