Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Steril, Schrumpffolienverpackungen
Schützen Sie sich vor Undichtigkeiten, Bruch und Kontamination mit PETG-Serumfläschchen mit Bördeloberfläche. Diese Fläschchen sind leichter als Glas und eignen sich für Stopfen und Kappen.
Marke: Thermo Scientific™ 342030-0010
609.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Eigenschaften:
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogenisch
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Stopfen und Kappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Serumfläschchen | |
Durchsichtig | |
PETG | |
10 ml | |
252 | |
Nalgene | |
Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang) | |
1260 Kartons, 252 Pk. | |
Serumfläschchen | |
Stopfen, Kappe |
13 mm | |
24 mm | |
Steril | |
1260 | |
1/3 oz. | |
10 ml | |
50 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.