Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen ohne Verschlüsse werden in Test-Kits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt.
Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller Reagenzien. Opaque weiße Flasche für lichtempfindliche Reagenzien. Da diese Flaschen ohne Verschlüsse geliefert werden, können sie mit Verschlüssen unterschiedlicher Farben versehen werden (Kat.- Nr. 362150)
- Nicht steril
- Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Nalgene Verschluss (muss separat bestellt werden)
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. 2.000/Karton. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 2000 |
Anzahl pro Packung | 2000 |
Sterilität | Unsteril |
Halsausführung | 20mm |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424629 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 362008-9050 |
1415512 | Konformitätsbescheinigung | 16/10/2024 | 362008-9050 |
1375198 | Konformitätsbescheinigung | 05/01/2023 | 362008-9050 |
1352582 | Konformitätsbescheinigung | 09/04/2022 | 362008-9050 |
1315553 | Konformitätsbescheinigung | 30/03/2021 | 362008-9050 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.