Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen ohne Verschluss; naturfarbenes HDPE, Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen aus HDPE werden in Test-Kits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt.
Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller Reagenzien. Da diese Flaschen ohne Verschlüsse geliefert werden, können sie mit Verschlüssen unterschiedlicher Farben versehen werden (Kat.- Nr. 362150).
- Nicht steril
- Naturfarbenes, durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte
- Die beständigen, gleichmäßigen Wände sind riss- und stoßfest.
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Karton à 2000 Stück. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | 15 ml , 20 bis 415 Halsabschluss , Großpackung |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 2000 |
Anzahl pro Packung | 2000 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1427806 | Konformitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 362002-9050 |
1426033 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2025 | 362002-9050 |
1424626 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 362002-9050 |
1416823 | Konformitätsbescheinigung | 28/10/2024 | 362002-9050 |
1415975 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2024 | 362002-9050 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.