Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt
Mit diesen sterilen Verpackungsflaschen, die in kontrollierter Umgebung hergestellt werden und chemische Beständigkeit aufweisen, minimieren Sie biologische und Partikelkontaminationen.
Marke: Thermo Scientific™ 342089-0032
91.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus HDPE mit Verschluss minimieren Sie die biologische und Partikelkontaminationen. Diese haltbaren Enghalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte zum einfachen Ausgießen werden in einer kontrollierten Umgebung hergestellt, verfügen über ausgezeichnete chemische Beständigkeit und haben einen Sterilitätsgrad von 10-6 SAL.
Eigenschaften:- In kontrollierter Umgebung hergestellt
- Naturfarbene Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit weißem Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- RNAse-, DNAse-, hDNA- und pyrogenfrei
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen werden mit eingesetztem Verschluss in eingeschweißten Tabletts geliefert.
Spezifikation
1000 ml (32 oz.) | |
32 oz. | |
Enghals-Verpackungsflaschen | |
24 | |
Steril | |
38 mm | |
Zertifiziert: Steril (SAL 10-6), RNAse-, DNAse-, hDNA- und Pyrogen-frei. Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Nein | |
Rund | |
217 mm | |
8,54 in. | |
38 bis 430 mm | |
Schraubkappe |
1000 ml | |
Durchscheinend | |
HDPE | |
12 | |
Weiß | |
Ja | |
Ja | |
Eng | |
Steril | |
Verpackungsflasche | |
Polypropylen | |
92 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1427598 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 342089-0032 |
1424415 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 342089-0032 |
1421854 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 342089-0032 |
1421854 | Verarbeitungszertifikat | 22/04/2025 | 342089-0032 |
1417313 | Verarbeitungszertifikat | 19/12/2024 | 342089-0032 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
14Stunden
4Minuten
43Sekunden
11 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
28Stunden
4Minuten
43Sekunden
11
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.