Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
275.00 CHF - 368.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E1094 |
---|---|
Material | PMP |
Umfang | Doppelskala ml und oz. |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12894781
![]() |
Thermo Scientific™
3673-0004 |
125 ml | ± 1,8 ml |
275.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12804791
![]() |
Thermo Scientific™
3673-0008 |
250mL | ± 3,4 ml |
357.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10294541
![]() |
Thermo Scientific™
3673-0016 |
500mL | ± 4.8ml |
368.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12824791
![]() |
Thermo Scientific™
3673-0032 |
1000mL | ± 9,0 ml |
329.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen. Graduierung in Millilitern, Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert. Erfüllt die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
- Die Mensuren sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
- Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen
- Graduierung in ml—Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert.
- Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
- Graduiert
Spezifikation
ASTM E1094 | |
Doppelskala ml und oz. | |
Messzylinder |
PMP | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.