Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 3673-0032
287.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12824791
  • 310.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen. Graduierung in Millilitern, Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert. Erfüllt die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
  • Erfüllen die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
  • Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 9,0 ml
Doppelskala ml und oz.
ASTM E1094
288 mm
32 oz.
6
Autoklavierbar
122,4 mm
Konisch
Pharmazeutische Graduierung
Hexagonal
1000mL
11,34 in.
PMP
1
32 oz., 1000 ml
4,82 in.
Messzylinder
±4,8 mL
Messzylinder Pharmaceutical PMP 1.000 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP > Fassungsvermögen: 1000 ml (32 oz.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.