Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 3673-0004
239.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen. Graduierung in Millilitern, Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert. Erfüllt die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
- Erfüllen die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
- Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
- Graduiert
Spezifikation
± 1,8 ml | |
Doppelskala ml und oz. | |
ASTM E1094 | |
148,3 mm | |
4 oz. | |
12 | |
Autoklavierbar | |
60,7 mm | |
Konisch | |
Pharmazeutische Graduierung |
Hexagonal | |
125 ml | |
5,84 in. | |
PMP | |
1 | |
4 oz., 125 ml | |
2,39 in. | |
Messzylinder | |
±1,8 mL | |
Messzylinder Pharmaceutical PMP 125 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1429596 | Konformitätsbescheinigung | 01/06/2025 | 3673-0004 |
1427761 | Konformitätsbescheinigung | 14/05/2025 | 3673-0004 |
1285961 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3673-0004 |
1415979 | Konformitätsbescheinigung | 26/10/2024 | 3673-0004 |
1402781 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2024 | 3673-0004 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.