Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 3673-0008
310.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12804791
  • 336.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen. Graduierung in Millilitern, Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert. Erfüllt die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
  • Erfüllen die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
  • Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 3,4 ml
Doppelskala ml und oz.
ASTM E1094
180,3 mm
8 oz.
12
Autoklavierbar
79,8 mm
Konisch
Pharmazeutische Graduierung
Hexagonal
250mL
7,1 in.
PMP
1
8 oz., 250 ml
3,14 in.
Messzylinder
±3,4 mL
Messzylinder Pharmaceutical PMP 250 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418938 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/12/2024 Catalog Number3673-0008
Chargennummer1415356 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/10/2024 Catalog Number3673-0008
Chargennummer1416058 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number3673-0008
Chargennummer1412931 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number3673-0008
Chargennummer1409245 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/07/2024 Catalog Number3673-0008
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP > Fassungsvermögen: 8 oz. (250 ml)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.