Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 3673-0016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10294541
  • 347.00 CHF / 8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen. Graduierung in Millilitern, Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert. Erfüllt die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
  • Erfüllen die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094.
  • Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 4.8ml
500mL
PMP
1
16 oz., 500 ml
Messzylinder
Doppelskala ml und oz.
Erfüllt die Anforderungen des US-Standards ASTM E1094 hinsichtlich Volumen und Genauigkeit.
16 oz.
8
Messzylinder
Messzylinder Pharmaceutical PMP 500 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421653 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number3673-0016
Chargennummer1304825 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3673-0016
Chargennummer1398495 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2024 Catalog Number3673-0016
Chargennummer1398496 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2024 Catalog Number3673-0016
Chargennummer1398494 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2023 Catalog Number3673-0016
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP > Fassungsvermögen: 16 oz (500 ml)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.