Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit durchgängigem Gewinde und Einlage für Serumfläschchen: Steril, Großpackung, blau
Dank der sicheren Versiegelungslösung dieser durchgehend mit Gewinde gefütterten Verschlüsse für Serumfläschchen entfällt die Notwendigkeit eines Gummistopfens.
Marke: Thermo Scientific™ 342158-0022
1626.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den sicher abdichtenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Serumröhrchenverschlüssen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit durchgängigem Gewinde und Einlage erzielen Sie auch ohne Gummistopfen eine auslaufsichere Abdichtung.
Eigenschaften:
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
- Liner aus einem LDPE-Kern (Low Density Polyethylen) dazwischen zwei Belänge aus festem HDPE
- Verschlüsse in mehreren Farben verfügbar
Bestellinformationen:
Die Serumflaschen-Verschlüsse sind als Großpackung in einem Karton à 2.000 Stück verpackt.
Spezifikation
Schwarz | |
Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE) | |
22.1 mm | |
Steril | |
2000 | |
Gummi | |
14,2 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20-415 |
Verschlüsse für Serumfläschchen | |
Schwarz | |
HDPE/LDPE (Einlage) | |
2000 | |
Nalgene | |
Einsatz, kontinuierliches Gewinde | |
2000 Kartons | |
Verschluss | |
Sterile PETG-Serumfläschchen (separat erhältlich) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7447650010 | Verarbeitungszertifikat | 08/01/2025 | 342158-0022 |
7181059010 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 342158-0022 |
7243172010-COC | Konformitätsbescheinigung | 15/04/2017 | 342158-0022 |
7250805010-COC | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2017 | 342158-0022 |
7260023010-COC | Analysenzertifikat | 13/04/2017 | 342158-0022 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.