Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit durchgängigem Gewinde und Einlage für Serumfläschchen: Steril, Großpackung, blau
Dank der sicheren Versiegelungslösung dieser durchgehend mit Gewinde gefütterten Verschlüsse für Serumfläschchen entfällt die Notwendigkeit eines Gummistopfens.
1619.94 CHF - 1721.66 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Verschlüsse für Serumfläschchen |
---|---|
Material (Auskleidung) | Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE) |
Außendurchmesser (metrisch) | 22.1 mm |
Material | HDPE |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10078962
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
342158-0021 |
Weiß |
1619.94 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10252523
![]() |
Thermo Scientific™
342158-0022 |
Schwarz |
1642.75 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10262523
![]() |
Thermo Scientific™
342158-0023 |
Gelb |
1642.75 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10170173
![]() |
Thermo Scientific™
342158-0024 |
Grün |
1642.75 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10552995
![]() |
Thermo Scientific™
342158-0025 |
Rot |
1721.66 CHF
2000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10457043
![]() |
Thermo Scientific™
342158-0026 |
Blau |
1721.66 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit den sicher abdichtenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Serumröhrchenverschlüssen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit durchgängigem Gewinde und Einlage erzielen Sie auch ohne Gummistopfen eine auslaufsichere Abdichtung.
Merkmale:- Steril bis 10-6 SAL
- Einlage mit einem Kern aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) zwischen zwei Schichten aus festem HDPE
- Verschlüsse in verschiedenen Farben lieferbar
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Serumfläschchen sind in Großpackungen zu jeweils 2,000 Stück pro Packung lieferbar.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Verschlüsse für Serumfläschchen | |
22.1 mm | |
Steril | |
2000 | |
Gummi | |
14,2 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20-415 |
Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE) | |
HDPE | |
2000 | |
Nalgene | |
Einsatz, kontinuierliches Gewinde | |
2000 Kartons | |
Serumfläschchen-Verschluss | |
Sterile PETG-Serumfläschchen (separat erhältlich) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.