Learn More
Fisherbrand™ Micryo™ Streifen und Punkte für Cryo-Lagerung, Laserdruckerblätter
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ 15930C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16468115
  • 84.08 CHF / 1700 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vorlage für Druckanweisungen.
Beschreibung
Beschreibung
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.
Ideal für alle Anwendungen in der Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlung mit extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Racks, Boxen und Mikrotiterplatten. Beständig gegen Temperaturen von -196 °C bis 121 °C (-321 °F bis 250 °F)
  • Kein Selbstlaminieren erforderlich
  • Dünnere Etiketten ermöglichen die Integration von Röhrchen in die meisten Lagersysteme
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
  • Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden )
  • Auch in Rollen erhältlich (siehe Kat. Nr. 15-910 und 15-920 Serie)
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kryo-Etikett
1,5 x 2 ml-Röhrchen
1700/Packung
1,2 x 3,1 cm
-196 °C bis +121 °C
Etikett
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Vorlage für Druckanweisungen
0,5 x 1,25 in.
-321 bis 250 °F
0,5 x 1,25 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Micryo™ Streifen und Punkte für Cryo-Lagerung, Laserdruckerblätter > 0,5 x 1,25 Zoll; 85 Etiketten/Bogen; Weiß