Learn More
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482118
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482118
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11482118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15146.09
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid ist ein nützliches Reagenz für viele synthetische Anwendungen wie die Aminomethylierung. Es ist auch wichtig für die Umwandlung von Ketonen in α,β-ungesättigte Enone. Es wird zur Herstellung von Derivaten des Typs RCH2N(CH3)2 verwendet. Es wird in großem Umfang für Arzneimittel wie Schmerzmittel und Sedativa – das Tramadolhydrochlorid-Zwischenprodukt 2-Dimethylamin-methylcyclohexanon – verwendet. Es wird auch für Reaktivfarbstoffe und synthetische Gewürze eingesetzt. Es spielt eine wesentliche Rolle bei Mannich-Reaktionen.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid. Teilweise löslich in Acetonitril, Tetrahydrofuran und Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33797-51-2
Summenformel C3H8IN
Molekulargewicht (g/mol) 185.008
MDL-Nummer MFCD00011810
InChI-Schlüssel VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724133
IUPAC-Name Dimethyl(methylidene)azanium;iodid
SMILES C[N+](=C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3594966
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,3251
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile,tetrahydrofuran and dichloromethane.
Formelmasse 185.01
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15146.18,A15146.30,A15146.09
Chargennummer10242691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog NumberA15146.18,A15146.30,A15146.09
Chargennummer10159749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15146.18,A15146.30,A15146.09
Chargennummer10103005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15146.18,A15146.30,A15146.09
Chargennummer10159978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15146.18,A15146.30,A15146.09
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >