Learn More
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11485193
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485193
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11485193
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12820.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide is a reagent in a wide variety of dehydrative coupling reactions. It is also used to form carboxylate esters from acids and alcohols, carboxamides from acids and amines, lactones from -hydroxy acids and carbodiimides from N,N-disubstituted thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-1 -Methylpyridiniumiodid ist ein Reagenz in einer Vielzahl von dehydrierenden Kupplungsreaktionen. Es wird auch zur Bildung von Carboxylatestern aus Säuren und Alkoholen, Carboxamiden aus Säuren und Aminen, Lactonen aus -Hydroxysäuren und Carbodiimiden aus N,N-disubstituierten Thioharnstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml). Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei -4 °C lagern. An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14338-32-0
Summenformel C6H7ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 255.48
MDL-Nummer MFCD00011984
InChI-Schlüssel ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 167069
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Methylpyridin-1-ium;Iodid
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3572320
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,6301
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 255.49
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Chargennummer10239420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Chargennummer10232105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Chargennummer10192571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Chargennummer10056109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Name des Produkts
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >