Learn More
N,N-Dimethylmethyleniminiumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33797-51-2
Summenformel C3H8IN
Molekulargewicht (g/mol) 185.01
MDL-Nummer MFCD00011810
InChI-Schlüssel VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
PubChem CID 2724133
IUPAC-Name Dimethyl(methylidene)azanium;iodid
SMILES C[N+](=C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 219°C
Farbe Creme bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=N(CH3)2I
Menge 10 g
Beilstein 04, IV, 153
Fieser 04,186; 08,194; 10,160; 13,121
Merck Index 15, 3275
Formelmasse 185.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N,N-Dimethylmethyleniminiumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >