Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, 1M Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 429021000
65.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
Spezifikation
N, N'-Dicyclohexylcarbodiimide | |
15.81, 81.7 | |
Weiß bis braun | |
87°C | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
C6H11N=C=NC6H11 | |
100 mL | |
1.24 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 | |
206.33 | |
CHEBI:53090 | |
Kristallpulver |
538-75-0, 75-09-2 | |
18.3, 84.19 | |
1.2400g/mL | |
Echt | |
C13H22N2 | |
MFCD00011659 | |
15, 3107 | |
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl | |
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-Dicyclohexylmethandiimin | |
10868 | |
206.33 |