Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Marke: Thermo Scientific™ B34
Beschreibung
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Qualitätskontrolle
- Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und funktionell getestet in der Amplifikation von 956 Bp-DNA-Fragmenten eines Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA
Material
- 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25°C)
- 500 mM KCl
Spezifikation
Enthält: • 4 x 1,25 ml 10x Taq Puffer mit (NH4)2SO4 und 20 mM MgCl2Bei -20°C lagern. |
|
Taq DNA-Polymerase | |
4 x 1.25 mL | |
Wet or Dry Ice | |
10X |
Flüssig | |
10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4 und 20 mM MgCl2 | |
PCR | |
Standard-PCR |