Learn More
Trajan™ HT Science Silikon-Septen
HT GC-Septen sind ein blutungs- und temperaturoptimiertes Material
Marke: Trajan™ 041898
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
HT GC-Septen | |
400 °C | |
25 Packung |
11 mm | |
BTO Silikon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ HT Science Silikon-Septen > Außendurchmesser: 11 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur