Learn More
Bel-Art™ BOX,GLOVE,BARE HAND ENTRY (IRIS PORT)
Der SP Scienceware™ Port für bloße Hände (Iris) ermöglicht den Zugang und den Betrieb mit bloßer Hand.
Marke: Bel-Art™ H50025-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eignet sich für Handschuhöffnungen mit einem Innendurchmesser von 7 3/4 Zoll (19.7 cm)
- Aus zehn Schichten weichem, sich anpassendem Gummi
- Einfache Ein- und Ausführen sowie ausgezeichnete Abdichtung
Bestellinformation
Ein Paar pro Packung.
Spezifikation
Glove Box Port Cover | |
Silikon Latex Gummi | |
19.7 cm Innendurchmesser Handschuhports |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ BOX,GLOVE,BARE HAND ENTRY (IRIS PORT) > Passend für 7-3/4 Zoll Innendurchm. (19.7 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur