Learn More
Brady™ BSP31 LABEL ATTACHMENT SYSTEM EUROPE
Einfach zu bedienendes Gerät, das vor der Gewebeeinbettung ein Klebeetikett mechanisch an einer Gewebekassette befestigt
Marke: Brady™ 804850
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vor dem Einbetten von Geweben wird ein Klebeetikett mechanisch an einer Gewebekassette befestigt. Diese einfach zu bedienende Einheit erzeugt Nieten auf dem Etikett, die verhindern, dass sich das Etikett während des Einbettungsvorgangs oder während der Langzeitlagerung löst. Wenn eine Kassette in die Vorderseite des Geräts eingeführt wird, greift eine Klammer automatisch zur Kassette. In weniger als einer Minute durchstechen vier kleine Wärmesonden das Etikett und den vorderen Kunststoff der Kassette. Die auf die Sonden angewendete Wärme schmilzt den Kassettenkunststoff und bildet Nieten auf dem Etikett. Wenn das Gerät die Sonden aus der Kassette einzieht, wird die Kassette freigegeben, und der Benutzer kann sie entnehmen und die Biospezimen in die Kassette einlegen. Die BSP31-Einheit darf ausschließlich mit Brady™ B-482-Etikettenmaterial und Brady™ R-6400-Thermotransferdruckerband verwendet werden.- BSP™31 Etikettenaufsatz
- Brady™ BBP11 kompakter Desktop-Drucker
- A CR500-Barcode-Lesegerät
- B-482 Etiketten für Gewebekassetten
- B-481 StainerBondz™ Etiketten für Objektträger
- R-6400 thermisches Transferband, wird in der Histologie und anatomischen Pathologie verwendet.
Spezifikation
BSP31 Label Attachment System - EU/UK | |
BSP31 Label Attachment System | |
262.60 mm | |
5.9 kg |
Laboratory Identification, Tissue Cassette Labeling | |
163.80 mm | |
165.30 mm |
BDY005 Doc BSP31
DateigrößeVersion: 403.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BSP31 LABEL ATTACHMENT SYSTEM EUROPE > Model BSP31
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur