Learn More
MP Biomedicals™ Myco-Sniff™ Mycoplasma PCR-Nachweiskit
Für den empfindlichen, spezifischen und schnellen Nachweis von Mykoplasmen entwickelt.
Marke:  MP Biomedicals™ 093050201
Artikelnummer. 16349865
  • 569.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit: Die Nachweisgrenze liegt bei 20 CFU/ml
  • Großer Nachweisbereich von Mykoplasma: Nachweis von Mykoplasmen aus mehr als 8 Gattungen, einschließlich 209 einzelner Arten
  • Entwickelt für einfache Handhabung: Das Kit enthält alle Komponenten für die PCR-Reaktion. Fügen Sie einfach Template-DNA oder Proben hinzu
  • Hochspezifisch: Keine Beeinträchtigung tierischer oder bakterieller DNA
  • Schnell: Der Nachweise kann innerhalb von 3 Stunden erfolgen
  • Eliminierung von Kreuzkontamination: 8-MOP verhindert Kreuzkontamination durch frühere PCR-Produkte
  • Exogene interne Kontrolle: Hilft bei der Unterscheidung von falsch negativen Ergebnissen aufgrund einer PCR-Hemmung oder fehlerhafter PCR-Tests
  • Probenkontrolle: Überprüfen Sie einfach die Wirksamkeit der Template-gDNA, indem Sie die Amplifikation der DNA zur Probenkontrolle überprüfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
Mykoplasmennachweis
48 Tests
Mycoplasma
Mykoplasmennachweis
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Myco-Sniff™ Mycoplasma PCR-Nachweiskit > Menge: 48