Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 24159
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17876426
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
2460.00 mm
2460.00 mm
460.00 mm
1800.00 mm
154 kg
264.2 gal.
Polyethylen
96.85 in.
96.85 in.
18.11 in.
70.87 in.
339.51 lb.
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt > Width: 2460 mm