Learn More
Invitrogen™ xMAP™ Reporter Calibrator Microspheres (CAL2)
Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind
Marke: Invitrogen™ L100CAL2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- xMAP™ Reporter (CAL2) Kalibrator-Mikrosphären sind Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind.
- Sie dienen als Systemkalibratoren für Detektoren, die auf Luminex xMAP-Technologie basieren (z. B. Luminex 200™) und sind für die Normalisierung des Reporterkanals (RP1) vorgesehen.
- Das Luminex™ 200™ System ist separat erhältlich.
Spezifikation
CL1, CL2, Dubletten-Diskriminatorkanal (DD), Reporterkanal (RP1) | |
Bei 2–8 °C lagern. | |
Mikrokugel | |
Nasseis |
Luminex™ Geräte, Luminex™ 200™ System | |
Luminex™ | |
5 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ xMAP™ Reporter Calibrator Microspheres (CAL2) > 5 ml