Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Messen Sie Fluoreszenz gleichzeitig und reduzieren Sie die Variabilität von Assays mit den Qubit Flex NGS und Flex Quantifizierungs-Starterkits, die mit dem Qubit Flex Fluorometer eine hochgradig genaue Quantifizierung von DNA, RNA, microRNA und Proteinen ermöglichen.
Marke: Invitrogen™ Q32894
6171.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Qubit Flex Starterpaketen, die das Qubit Flex-Fluorometer mit verschiedenen Assaykits zur Quantifizierung von Nukleinsäuren oder Proteinen kombinieren, erzielen Sie präzise und zuverlässige Ergebnisse. Qubit-Reagenzien binden selektiv an DNA, RNA oder Protein und senden nur dann ein Fluoreszenzsignal, wenn sie an das Ziel gebunden sind. Dadurch werden die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert und präzise Messwerte für empfindliche Proben sichergestellt.
The Qubit Flex Fluorometer is a benchtop fluorometer designed for highly accurate quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. With the Qubit Flex Fluorometer you have the flexibility to directly measure fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results.
Qubit Flex Quantitation Starter Kit (Cat. No. Q45894) includes:
• Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33326)
• Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
• Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230)
• Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852)
• Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210)
• Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211)
• Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254)
• Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
• WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
• Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
• Three-year Extended Warranty—if your instrument needs repair we will send you a factory-certified refurbished replacement
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit (Cat. No. Q45893) includes:
• Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33326)
• Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
• Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231)
• Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
• WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
• Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
• Three-year Extended Warranty—if your instrument needs repair we will send you a factory-certified refurbished replacement
Qubit Flex Endotoxin Detection Starter Kit (Cat. No. Q32894) includes:
• Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
• Qubit Flex Pyrogen Free Assay Tubes Strips, 120 strips (Cat. No. Q32893)
• Qubit Endotoxin Detection Assay Kit, 80 assays (Cat. No. Q32891)
• Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254)
• WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
• Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
• Three-year Extended Warranty—if your instrument needs repair we will send you a factory-certified refurbished replacement
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Qubit Flex Fluorometer | |
Endotoxin Detect. Starter Kit | |
1 kit |
460 to 480 nm (Blue LED), 620 to 640 nm (Red LED) | |
Qubit | |
DNA, RNA, Protein and Endotoxin Quantification |