Learn More
Muscimol, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001383
Zum Warenkorb hinzufügen
Muscimol, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001383
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001383
Marke: Tocris Bioscience 0289/1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent GABAA agonist; also GABAA-ρ partial agonist
Potent GABAA receptor agonist and partial GABAA-ρ receptor agonist. Inhibits memory retention and attenuates airway constriction in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2763-96-4
Summenformel C4H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00057894
InChI-Schlüssel ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym muscimol, pantherine, agarin, agarine, 3 2h-isoxazolone, 5-aminomethyl, 5-aminomethyl-3-isoxyzole, pantherin, 5-aminomethyl-3-isoxazolol, 3-hydroxy-5-aminomethylisoxazole, 5-aminomethyl-3-hydroxyisoxazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4266
ChEBI CHEBI:7035
IUPAC-Name 5-(aminomethyl)-2,3-dihydro-1,2-oxazol-3-one
SMILES NCC1=CC(=O)NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Muscimol
Menge 1 mg
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Muscimol, Tocris Bioscience™ >