Learn More
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15387400
|
Thermo Scientific™
N15137 |
SMART 2 Dosierkassette mit Standardschlauch, neuer RFID-Tag | 5 bis 2500 μl | N/A | ||||||
15764078
|
Thermo Scientific™
N15139 |
SMART 2 lange Standard-Dosierkassette für Röhrchen (Schlauchlänge 200 cm), neuer RFID-Tag | 5 bis 2500 μl | N/A | ||||||
17801062
|
Thermo Scientific™
N22700 |
SMART+ Dispensierkassette mit kleinem Schlauch und Kunststoffspitze | 0,5 bis 50 μl |
1290.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17811062
|
Thermo Scientific™
N22702 |
SMART+ Dispensierkassette mit kleinem Schlauch und Metallspitze | 0,5 bis 50 μl |
1290.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17821062
|
Thermo Scientific™
N22704 |
SMART+ Dispensierkassette mit Standardschlauch | 5 bis 2.500 μl |
1290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17831062
|
Thermo Scientific™
N22706 |
SMART+ Dispensierkasette, Standardschlauch (200 cm) | 5 bis 2.500 μl |
1225.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenziendosierer.
- Bestellnummern Nr. N15133 bis N15139 sind mit dem Multidrop Combi mit SMART2 Geräteoption mit Seriennummern ab 836-2846SM zu verwenden
- Bestellnummern Nr. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 und 24072676 sind mit dem Multidrop Combi mit SMART Geräteoption mit Seriennummern ab 836-2845SM zu verwenden