Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenzien-Dispenser, Dispensierkassette mit Standardschlauch
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Reagenzien-Spender-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ N15137
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenziendosierer.
Für den Einsatz mit Multidrop Combi SMART+ Spendern
entwickeltAusgestattet mit RFID-Tags (Radio Frequency Identification) zur Speicherung von Daten über die gesamte Lebensdauer und Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer Erhältlich in Standard- und Kleinrohrausführung Unterschieden von normalen Kassetten durch Antennenetiketten
- Kat. Nr. N15133 bis N15139 sind mit dem Multidrop Combi mit SMART2 Geräteoption mit Seriennummern ab 836-2846SM zu verwenden
- Kat. Nr. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 und 24072676 sind mit dem Multidrop Combi mit SMART Geräteoption mit Seriennummern ab 836-2845SM zu verwenden
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette | |
SMART 2 Dosierkassette mit Standardschlauch, neuer RFID-Tag | |
5 bis 2500 μl | |
<7 ml |
50-mal autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar, 20 min | |
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche | |
Multidrop Combi mit SMART2 Geräteoption ab Seriennummer 836-2846SM | |
Innendurchmesser: 1,3 mm; Spitze: 0,5 mm |
Multidrop Dispensing Casettes Selector Guide
DateigrößeVersion: 486.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenzien-Dispenser, Dispensierkassette mit Standardschlauch >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur