Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenzien-Dispenser, Dispensierkassette mit Standardschlauch
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Reagenzien-Spender-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ N22700
805.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenziendosierer.
Für den Einsatz mit Multidrop Combi SMART+ Spendern
entwickeltAusgestattet mit RFID-Tags (Radio Frequency Identification) zur Speicherung von Daten über die gesamte Lebensdauer und Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer Erhältlich in Standard- und Kleinrohrausführung Unterschieden von normalen Kassetten durch RFID-Tags
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Bei Kontakt mit Flüssigkeit: PEEK, Silikon und PP (Polypropylen) | |
Automatisches Dispensieren von bis zu acht verschiedenen Reagenzien gleichzeitig in eine Vielzahl von Mikrotiterplatten und Streifen im 96-, 384- oder 1536-Well-Plattenformat. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Wirkstoffforschung/Hochdurchsatz-Screening, genomischen, proteomischen und zellbasierten Assays und ELISA. | |
<1 ml |
SMART+ Dispensierkassette mit kleinem Schlauch und Kunststoffspitze | |
0,5 bis 50 μl | |
Multidrop Combi SMART+ Gerät mit den Seriennummern 836-8C0001SM und höher |