Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenzien-Dispenser, Dispensierkassette mit Standardschlauch
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Reagenzien-Spender-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ N22704
805.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenziendosierer.
Für den Einsatz mit Multidrop Combi SMART+ Spendern
entwickeltAusgestattet mit RFID-Tags (Radio Frequency Identification) zur Speicherung von Daten über die gesamte Lebensdauer und Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer Erhältlich in Standard- und Kleinrohrausführung Unterschieden von normalen Kassetten durch RFID-Tags
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Bei Kontakt mit Flüssigkeit: PEEK, Silikon und PP (Polypropylen) | |
Automatisches Dispensieren von bis zu acht verschiedenen Reagenzien gleichzeitig in eine Vielzahl von Mikrotiterplatten und Streifen im 96-, 384- oder 1536-Well-Plattenformat. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Wirkstoffforschung/Hochdurchsatz-Screening, genomischen, proteomischen und zellbasierten Assays und ELISA. | |
<7 ml |
SMART+ Dispensierkassette mit Standardschlauch | |
5 bis 2.500 μl | |
Multidrop Combi SMART+ Gerät mit den Seriennummern 836-8C0001SM und höher |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%