Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenzien-Dispenser, Dispensierkassette mit Standardschlauch
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Reagenzien-Spender-Zubehör.
Marke:  Thermo Scientific™ N22706
765.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17831062
  • 1210.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenziendosierer.
  • Für den Einsatz mit Multidrop Combi SMART+ Spendern
    entwickelt
  • Ausgestattet mit RFID-Tags (Radio Frequency Identification) zur Speicherung von Daten über die gesamte Lebensdauer und Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer
  • Erhältlich in Standard- und Kleinrohrausführung
  • Unterschieden von normalen Kassetten durch Antennenetiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silikon
Automatisches Dispensieren von bis zu acht verschiedenen Reagenzien gleichzeitig in eine Vielzahl von Mikrotiterplatten und Streifen im 96-, 384- oder 1536-Well-Plattenformat. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Wirkstoffforschung/Hochdurchsatz-Screening, genomischen, proteomischen und zellbasierten Assays und ELISA.
<24 ml
SMART+ Dispensierkasette, Standardschlauch (200 cm)
5 bis 2.500 μl
Multidrop Combi SMART+ Gerät mit den Seriennummern 836-8C0001SM und höher
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi SMART Reagenzien-Dispenser, Dispensierkassette mit Standardschlauch >