Learn More
Fisherbrand™ MULTI SUB CHOICE/MAXI FLEXI CASTER CASTER
Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Midi-Plus oder Maxi-Gelelektrophoresesystem.
Marke:  Fisherbrand™ MS15/20-FC
Artikelnummer. 11813363
  • 181.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Midi-Plus oder Maxi Gelelektrophoresesystemen.
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Midi-Plus oder Maxi horizontales Gelelektrophoresesystem
Flexi-Rollen
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ MULTI SUB CHOICE/MAXI FLEXI CASTER CASTER > Gel-Abmessungen (L x B): Einstellbare Größen: 150 x 70, 100 und 150 mm, 200 x 100, 150 und 200 mm und 200 x 250 mm