Learn More
Fisherbrand™ Entdeckler-Köpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station
Für den Gebrauch mit Programmable Electronic High Power Crimp Station
Marke:  Fisherbrand™ 11 07 3203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15552310
  • 384.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entdeckler-Kopf für Aluminium/Stahlkappen
  • Nicht einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entdeckler-Kopf
Kunststoff, Stahl
11 mm Aluminiumkappen
11 mm
Nicht autoklavierbar
Name des Produkts
Fisherbrand™ Entdeckler-Köpfe für Programmable Electronic High Power Crimp Station > Entdeckler-Kopf für11 mm-Kappen