Learn More
Invitrogen™ Red/Green BODIPY™ PC-A2 (1-O-(6-BODIPY™ 558/568-Aminohexyl)-2-BODIPY™ FL C5-Sn-Glycero-3-Phosphocholine) (Ratiometric Phospholipase A2 Substrate)
Messen Sie die Ergebnisse in Mikrotiterplatten-Assays oder mit Durchflusszytometrie
Marke:  Invitrogen™ A10072
439.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
443.84 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10724254
  • 584.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Molecular Probes Phospholipase-Substrate sind farbstoffmarkierte Phospholipide, die zur Überwachung der Phospholipase A (PLA)-Aktivität in gereinigten Enzympräparaten, Zelllysaten und lebenden Zellen verwendet werden. Es stehen zwei strukturelle Varianten dieser Substrate zur Verfügung, die eine Spezifität für PLA1 und PLA2 verleihen. Fluoreszierend markierte Versionen des Spaltprodukts, das aus diesen Substraten erzeugt wird, sind auch als Standards für die Bewertung der prozentualen Substratkonvertierung in enzymatischen Reaktionen verfügbar.
  • Markierung (Ex/Em): Red/Green BODIPY™ PC-A2 (ca. 488/530,590 nm) (kann für die Detektion von Fluoreszenz-Doppelemissionen verwendet werden)
  • Spezifität: PLA2
  • Spaltprodukt: BODIPY FL C5
  • Lyophilisiertes Produkt kann zur Verwendung in DMSO gelöst werden
  • Fluoreszenz wird entweder in Mikrotiterplatten-Assays oder mit Durchflusszytometrie gemessen
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membrangängig
Fluoreszent
BODIPY™
Phospholipase A2-Substrat (ratiometrisch)
Phospholipase
Raumtemperatur
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Fest
100 µg
Lipidbasiertes Substrat
Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2876727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2024 Catalog NumberA10072
Chargennummer2622309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2023 Catalog NumberA10072
Chargennummer1790496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2020 Catalog NumberA10072
Chargennummer1639149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberA10072
Chargennummer1648213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberA10072
Name des Produkts
Invitrogen™ Red/Green BODIPY™ PC-A2 (1-O-(6-BODIPY™ 558/568-Aminohexyl)-2-BODIPY™ FL C5-Sn-Glycero-3-Phosphocholine) (Ratiometric Phospholipase A2 Substrate) > 100 μg