Learn More
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123
Indikator für nicht geladene und nicht fluoreszierende reaktive Sauerstoffspezies
Marke:  Invitrogen™ D23806
598.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10184952
  • 788.00 CHF / 1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dihydrorhodamin 123 kann passiv über Membranen diffundieren, wo es zu kationischem Rhodamin 123 oxidiert wird, das in den Mitochondrien lokalisiert wird und eine grüne Fluoreszenz aufweist.
Konzentration: 5 mM
Anwendungen:
Apoptose, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2901538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberD23806
Chargennummer2714463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberD23806
Chargennummer2546846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2022 Catalog NumberD23806
Chargennummer2409098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2021 Catalog NumberD23806
Chargennummer2373222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2021 Catalog NumberD23806
Name des Produkts
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123 > 1 ml