Learn More
Invitrogen™ Glutathione Ethyl Ester, Biotin Amide (BioGEE) (Glutathiolation Detection Reagent) - Special Packaging
Glutathiolation-Nachweisreagenz
Brand: Invitrogen™ G36000
515.28 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Biotinyliertes Glutathion-Ethylester (BioGEE) ist ein membrangängiges, biotinyliertes Glutathion-Analogon zum Nachweis von Glutathiolation. Unter oxidativem Stress können Zellen Glutathion transient in Proteine integrieren. Gestresste Zellen, die in BioGEE inkubiert werden, werden dieses biotinylierte Glutathion-Derivat auch in Proteine integrieren und so die Identifizierung oxidationsempfindlicher Proteine erleichtern.
- Glutathiolationsebenen können mit fluoreszierendem Streptavidin-Konjugat entweder mit Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie nachgewiesen werden
- Proteine, die mit BioGEE glutathioliert werden, können auch mit Massenspektrometrie oder mit Western Blotting-Methoden in Verbindung mit Fluorophor- oder enzymmarkierten Streptavidin-Konjugaten extrahiert und analysiert werden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Glutathionnachweis, Nitro-Oxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
10 x 100 μg |