Learn More
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 70,000 MW, Anionic, Lysine Fixable
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unserer Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Marke:  Invitrogen™ D1822
617.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
617.12 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11520226
  • 822.00 CHF / 25 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dextran
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Invitrogen™
25 mg
Klassische Farbstoffe
494/518 nm.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2983199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberD1822
Chargennummer2729841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog NumberD1822
Chargennummer2680174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberD1822
Chargennummer2415746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2022 Catalog NumberD1822
Chargennummer2270254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2021 Catalog NumberD1822
Name des Produkts
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 70,000 MW, Anionic, Lysine Fixable > 25 mg