Learn More
Metro™ Doppelttiefe Oberschienen-Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Verbindet Zwischeneinheiten in doppeltiefen Systemen und mit Aufbau-Schienensets
Marke: Metro™ LTTA18C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
- Verchromte Oberfläche
- Das Kit enthält die Anschluss-Hardware
Bestellinformation
Ein Satz wird für Zwischeneinheiten benötigt, die durchgehend verbunden sind. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Kit für stationäre Zwischeneinheit | |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | |
18 lb. | |
18 Zoll | |
45,7 cm | |
Stahl |
Chrom | |
86 in-Pfosten und Verbindungselemente | |
8 kg | |
18 in. | |
45,7 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Doppelttiefe Oberschienen-Kits für stationäre Zwischeneinheiten > Regalbreite: 45.7 cm (18 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur