Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Lithium Salt, 25 mg
Wasserlöslicher Farbstoff mit Anregungs-/Emissionsmaxima von 428/536 nm
Marke:  Invitrogen™ L453
292.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
295.64 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11524976
  • 389.00 CHF / 25 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerät wird bevorzugt bei der Untersuchung der neuronalen Morphologie eingesetzt, da eine Carbohydrazid (CH)-Gruppe enthalten ist, die bei der Aldehydfixierung eine kovalente Bindung an umliegende Biomoleküle ermöglicht.
  • Die Lithiumsalz-Form von Lucifer-Gelb CH wird üblicherweise für die Mikroinjektion verwendet, da sie eine höhere Löslichkeit als Kalium- und Ammoniumsalze von Lucifer Gelb CH aufweist.
Zellanalyse, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Lithiumsalz
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Fluoreszenzmikroskop
428/536 nm.
Fluoreszenz
25 mg
Raumtemperatur
Zytoplasma und Zytosol
457.24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2790937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberL453
Chargennummer2743039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2023 Catalog NumberL453
Chargennummer2641883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog NumberL453
Chargennummer2579954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberL453
Chargennummer2495478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2022 Catalog NumberL453
Name des Produkts
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Lithium Salt, 25 mg > 25 mg