Learn More
Dräger™ Simultantestsets zur Gefahrstoffmessung
Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen
Marke: Dräger™ 8101770
Benachrichtigungen:
Der Röhrchentyp sollte bei diesen Kits nicht durch andere ersetzt werden.
Requires : Für die semiquantitative Bestimmung von anorganischen Gasen und organischen Dämpfen benötigen Sie einen Adapter und eine Dräger-Pumpe (separat erhältlich).
Beschreibung
Test-Set I. Enthält Detektorröhrchen für Chlorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid, Ammoniak und nitrose Gase.
Test-Set II. Enthält Detektorröhrchen für Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Phosgen.
Test-Set III. Enthält Detektorröhrchen für Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ketone.
Bestellinformation
Packung mit 10 Tests/Set.
Spezifikation
Gleichzeitiges Testset III | |
Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen | |
Tests für Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ketone |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.