Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
164.00 CHF - 298.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenblockerhitzer
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Produkte 6
Produktcode Marke Probentyp Typ Tiefe (metrisch) Well Durchmesser (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Probentyp Typ Tiefe (metrisch) Well Durchmesser (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
15712579
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400159
1.5 ml-Röhrchen Block 3.91 cm 1.1 cm
164.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15742589
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400172
15 ml-Röhrchen Block 4.45 cm 1.71 cm
164.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15702589
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400168
50 ml-Röhrchen Block 4.76 cm 2.9 cm
164.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15752569
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400153
15/16 mm-Röhrchen Block 4.8 cm 1.75 cm
164.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15732569
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400151
10 mm-Röhrchen Block 4.8 cm 1.07 cm
164.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15782659
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400246
Temperatursonden-Kit
298.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
  • Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Trockenblockerhitzer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör