Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Marke:  OHAUS™ 30400159
158.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15712579
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Beschreibung
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
  • Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modulblock 1,5 ml Mikrokegel
Eloxiertes Aluminium
Block
1 Block
9.5 cm
5.1 cm
3.91 cm
1.1 cm
Trockenblockerhitzer
20
1.5 ml-Röhrchen
3,75 in.
2 in.
1.53 Zoll
0.43 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör > Mikrozentrifugenröhrchenblock;1.5 ml-Röhrchen