Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Marke:  OHAUS™ 30400172
157.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15742589
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Beschreibung
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
  • Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modulblock 15 ml konische Zentrifuge
Eloxiertes Aluminium
Block
1 Block
9.5 cm
5.1 cm
4.45 cm
1.71 cm
Trockenblockerhitzer
12
15 ml-Röhrchen
3,75 in.
2 in.
1.75 Zoll
0.67 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör > Zentrifugenröhrchenblock; 15 ml-Röhrchen