Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Marke:  OHAUS™ 30400151
158.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15732569
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Beschreibung
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
  • Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modulblock 10 mm Teströhrchen
Eloxiertes Aluminium
Block
1 Block
9.5 cm
5.1 cm
4.8 cm
1.07 cm
Trockenblockerhitzer
24
10 mm-Röhrchen
3,75 in.
2 in.
1.9 Zoll
0.42 Zoll
Name des Produkts
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör > Reagenzglasblock; 10 mm-Röhrchen