Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Marke: OHAUS™ 30400168
158.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
- Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
- Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
Spezifikation
Modulblock 50 ml konische Zentrifuge | |
Eloxiertes Aluminium | |
Block | |
1 Block | |
9.5 cm | |
5.1 cm | |
4.76 cm | |
2.9 cm |
Trockenblockerhitzer | |
5 | |
50 ml-Röhrchen | |
3,75 in. | |
2 in. | |
1.87 Zoll | |
1.14 Zoll |