Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Red FM Dye, for flow cytometry
Mitotracker™ Farbstoffe für die Durchflusszytometrie sind membrangängige Reagenzien, die Mitochondrien in lebenden Zellen kennzeichnen.In optimaler Konzentration und mit Protokollen für die Durchflusszytometrie geliefert, um eine präzisere Analyse mit herkömmlicher und spektraler Durchflusszytometrie zu ermöglichen.
Marke: Invitrogen™ M46751
151.90 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Membrangängige Reagenzien, die Mitochondrien in lebenden Zellen kennzeichnen
- Farbstoffe werden in einer optimierten Konzentration mit Protokollen für die Durchflusszytometrie bereitgestellt, um eine präzisere Analyse sowohl bei konventioneller als auch bei spektraler Durchflusszytometrie zu ermöglichen
- Inkubieren Sie Zellen einfach in der empfohlenen Farbstoffkonzentration für die Durchflusszytometrie, die passiv über die Plasmamembran diffundiert und sich in aktiven Mitochondrien anreichert
- Helle Farben ermöglichen den einfachen Nachweis von Mitochondrien mithilfe der Durchflusszytometrie, ohne dass spezielle Filter erforderlich sind
- Farbstoffe sind konsistent, zuverlässig und stabil und ermöglichen die Erstellung qualitativ hochwertiger Daten
- Optimiert für die Durchflusszytometrie mit allen wichtigen Reagenzien zur Markierung von Mitochondrien in einem einzigen Kit
- Lösen Sie ein Fläschchen Farbstoff in wasserfreiem DMSO auf, um genügend Farbstoff für 20 Assays zu erhalten
- Eine Reihe von verfügbaren Farben werden mit Standard-Durchflusszytometriefiltern erkannt
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
Farbstoff | |
5 Fläschchen | |
Raumtemperatur |
5 x 20 Tests | |
100 Tests | |
RUO |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen